Imprimer
Chlorure de dichloroacétyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5297-100G OR5297-500G
APOSOR5297-100GEA 24.8 EUR
APOSOR5297-100G APOSOR5297-500G
Chlorure de dichloroacétyle 97%
Chlorure de dichloroacétyle
Formule: C₂HCl₃O
Point d'ébullition: 107…108 °C
Densité: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000840
Numéro CAS: 79-36-7
EINECS: 201-199-9
ONU: 1765
ADR: 8,II