Imprimer
Acide cyclopropanecarboxylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5295-1KG OR5295-250G OR5295-50G
APOSOR5295-1KGEA 143 EUR
APOSOR5295-1KG APOSOR5295-250G APOSOR5295-50G
Acide cyclopropanecarboxylique 98%
Acide cyclopropanecarboxylique
Formule: C₄H₆O₂
Point d'ébullition: 182…184 °C/760mmHg
Point de fusion: 14…19 °C
Densité: 1.081 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001287
Numéro CAS: 1759-53-1
EINECS: 217-162-5
ONU: 3265
ADR: 8,II