Imprimer
Methyl-2-methylquinoline-6-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52927-25G OR52927-5G
APOSOR52927-25GEA 313 EUR
APOSOR52927-25G APOSOR52927-5G
Methyl-2-methylquinoline-6-carboxylate 98%
Methyl-2-methylquinoline-6-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02690144
Numéro CAS: 108166-01-4