Imprimer
4-Bromo-2-nitrobenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-bromo-2-nitrobenzoate, 4-Bromobenzoic acid methyl ester
OR52909-100G OR52909-25G
APOSOR52909-100GEA 307 EUR
APOSOR52909-100G APOSOR52909-25G
4-Bromo-2-nitrobenzoate de méthyle 98%
4-Bromo-2-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆BrNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699645
Numéro CAS: 158580-57-5