Imprimer
3-Bromo-4-méthoxybenzoate de methyle
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52901-25G OR52901-5G
APOSOR52901-25GEA 115 EUR
APOSOR52901-25G APOSOR52901-5G
3-Bromo-4-méthoxybenzoate de methyle
3-Bromo-4-méthoxybenzoate de methyle
Formule: C₉H₉BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210463
Numéro CAS: 35450-37-4