Imprimer
2,5-Dichlorobenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52895-100G OR52895-25G
APOSOR52895-100GEA 123 EUR
APOSOR52895-100G APOSOR52895-25G
2,5-Dichlorobenzoate de méthyle 98%
2,5-Dichlorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆Cl₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000606
Numéro CAS: 2905-69-3