Imprimer
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR52892-100G OR52892-25G OR52892-5G
APOSOR52892-100GEA 497 EUR
APOSOR52892-100G APOSOR52892-25G APOSOR52892-5G
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene 97%
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene
Formule: C₇H₁₃N₃
Point de fusion: 125…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043003
Numéro CAS: 5807-14-7
ONU: 3263
ADR: 8,III