Imprimer
3-Bromo-5-nitrobenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 3-bromo-5-nitrobenzoate
OR5288-1G OR5288-5G
APOSOR5288-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5288-1G APOSOR5288-5G
3-Bromo-5-nitrobenzoate de méthyle 98%
3-Bromo-5-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆BrNO₄
Point de fusion: 71…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258759
Numéro CAS: 6307-87-5