Imprimer
4,6-Dichloroquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5287-1G OR5287-5G
APOSOR5287-1GEA 0 EUR
APOSOR5287-1G APOSOR5287-5G
4,6-Dichloroquinoline 98%
4,6-Dichloroquinoline
Formule: C₉H₅Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156141
Numéro CAS: 4203-18-3