Imprimer
Benzene-1,3-disulfonate de disodium 94%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Benzenedisulphonic acid disodium salt, Benzene-1,3-disulphonic acid disodium salt
OR5283-100G OR5283-25G OR5283-500G
APOSOR5283-100GEA 29 EUR
APOSOR5283-100G APOSOR5283-25G APOSOR5283-500G
Benzene-1,3-disulfonate de disodium 94%
Benzene-1,3-disulfonate de disodium
Formule: C₆H₄Na₂O₆S₂
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007492
Numéro CAS: 831-59-4
EINECS: 212-606-4