Imprimer
D-(+)-Glucosamine hydrochloride 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5282-1KG OR5282-250G OR5282-5KG
APOSOR5282-1KGEA 0 EUR
APOSOR5282-1KG APOSOR5282-250G APOSOR5282-5KG
D-(+)-Glucosamine hydrochloride 98+%
D-(+)-Glucosamine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO₅
Point de fusion: ca 192 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135831
Numéro CAS: 66-84-2
EINECS: 200-638-1