Imprimer
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-γ-butyrolactone, (±)-2-Bromobutan-4-olide, 2-Bromo-4-butanolide, (±)-2-Bromo-4-hydroxybutanoic acid lactone, (±)-2-Bromo-4-butanolide
OR5280-100G OR5280-500G
APOSOR5280-100GEA 69.8 EUR
APOSOR5280-100G APOSOR5280-500G
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone 95+%
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone
Formule: C₄H₅BrO₂
MW: 164.99 g/mol
Point d'ébullition: 138 °C/6mmHg
Densité: 1.786 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005387
Numéro CAS: 5061-21-2