Imprimer
1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52783-1G OR52783-5G
APOSOR52783-1GEA 0 EUR
APOSOR52783-1G APOSOR52783-5G
1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone 97%
1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone
Formule: C₇H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18257141
Numéro CAS: 111043-09-5