2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR5278-1G
OR5278-250MG
OR5278-5G
OR5278-100MG
APOSOR5278-1GEA
0
EUR
APOSOR5278-1G
APOSOR5278-250MG
APOSOR5278-5G
APOSOR5278-100MG
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule:
C₁₄H₁₀N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00269226 Numéro CAS: 123533-41-5 |