Imprimer
4-Piperidin-1-ylpyridin-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52771-1G OR52771-250MG
APOSOR52771-1GEA 899 EUR
APOSOR52771-1G APOSOR52771-250MG
4-Piperidin-1-ylpyridin-2-amine 95%
4-Piperidin-1-ylpyridin-2-amine
Formule: C₁₀H₁₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646275
Numéro CAS: 52311-35-0