Imprimer
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-3,4-dimethylbenzoic Acid, ['3,4-Dimethylanthranilic acid']
OR5275-25G OR5275-5G
APOSOR5275-25GEA 29 EUR
APOSOR5275-25G APOSOR5275-5G
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130041
Numéro CAS: 50419-58-4