Imprimer
6-Bromo-4-chloroquinazoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52695-25G OR52695-5G
APOSOR52695-25GEA 127 EUR
APOSOR52695-25G APOSOR52695-5G
6-Bromo-4-chloroquinazoline
6-Bromo-4-chloroquinazoline
Formule: C₈H₄BrClN₂
MW: 243.4878 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862191
Numéro CAS: 38267-96-8