Imprimer
(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52662-1G OR52662-5G
APOSOR52662-1GEA 304 EUR
APOSOR52662-1G APOSOR52662-5G
(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Point de fusion: 237…239 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09045578
Numéro CAS: 160647-74-5