Imprimer
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Hydroquinone Di(2-hydroxyethyl) Ether, 1,4-Di(2-hydroxyethoxy)benzene, Hydroquinone Bis(2-hydroxyethyl) Ether
OR52632-100G OR52632-2.5KG OR52632-500G
APOSOR52632-100GEA 65.5 EUR
APOSOR52632-100G APOSOR52632-2.5KG APOSOR52632-500G
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198.22 g/mol
Point d'ébullition: 185…200 °C/0.3mmHg
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002861
Numéro CAS: 104-38-1