Imprimer
Fmoc-Sar-OH 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methylglycine, N-Fmoc-N-methylglycine, Fmoc-N-Me-Gly-OH
OR52600-100G OR52600-10G OR52600-25G
APOSOR52600-100GEA 143 EUR
APOSOR52600-100G APOSOR52600-10G APOSOR52600-25G
Fmoc-Sar-OH 98%
Fmoc-Sar-OH
Formule: C₁₈H₁₇NO₄
MW: 311.33 g/mol
Point de fusion: 115 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151926
Numéro CAS: 77128-70-2