Imprimer
Ethyl vanillate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
OR5260-100G OR5260-1KG OR5260-500G
APOSOR5260-100GEA 40.6 EUR
APOSOR5260-100G APOSOR5260-1KG APOSOR5260-500G
Ethyl vanillate 97%
Ethyl vanillate
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.20 g/mol
Point de fusion: 39…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017269
Numéro CAS: 617-05-0