1-Chlorohexane
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR52582-250G
OR52582-50G
APOSOR52582-250GEA
183
EUR
APOSOR52582-250G
APOSOR52582-50G
1-Chlorohexane
1-Chlorohexane
Formule:
C₆H₁₃Cl Point d'ébullition: 133…134 °C Point de fusion: –94 °C Densité: 0,879 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 27 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001018 Numéro CAS: 544-10-5 EINECS: 208-859-5 ONU: 1993 ADR: 3,III |