Imprimer
Methyl-4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52508-1G OR52508-5G
APOSOR52508-1GEA 0 EUR
APOSOR52508-1G APOSOR52508-5G
Methyl-4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Methyl-4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₇H₁₁ClN₂O₂
Point de fusion: 236 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318761
Numéro CAS: 180258-45-1