N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
OR52427-1G
OR52427-5G
OR52427-25G
APOSOR52427-1GEA
0
EUR
APOSOR52427-1G
APOSOR52427-5G
APOSOR52427-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentane 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentane
Formule:
C₁₀H₂₂N₂O₂ Densité: 0,972 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 109 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00210020 Numéro CAS: 51644-96-3 ONU: 2735 ADR: 8,III |