Imprimer
N-Methylbiphenyl-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52423-1G OR52423-250MG OR52423-5G OR52423-25G
APOSOR52423-1GEA 21.9 EUR
APOSOR52423-1G APOSOR52423-250MG APOSOR52423-5G APOSOR52423-25G
N-Methylbiphenyl-2-amine 95%
N-Methylbiphenyl-2-amine
Formule: C₁₃H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179576
Numéro CAS: 14925-09-8