Imprimer
3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5240-1G OR5240-5G
APOSOR5240-1GEA 0 EUR
APOSOR5240-1G APOSOR5240-5G
3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₈Cl₂O₂
Point d'ébullition: 125 °C/0,03mmHg
Point de fusion: 48…55 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003355
Numéro CAS: 81028-92-4