Imprimer
N'-Hydroxycyclohexanecarboximidamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52382-1G OR52382-250MG
APOSOR52382-1GEA 368 EUR
APOSOR52382-1G APOSOR52382-250MG
N'-Hydroxycyclohexanecarboximidamide
N'-Hydroxycyclohexanecarboximidamide
Formule: C₇H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07776175
Numéro CAS: 633313-98-1