Imprimer
2-(Benzyloxy)benzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52207-100G OR52207-500G
APOSOR52207-100GEA 0 EUR
APOSOR52207-100G APOSOR52207-500G
2-(Benzyloxy)benzaldehyde 98%
2-(Benzyloxy)benzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Point d'ébullition: 326 °C
Densité: 1,339 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016583
Numéro CAS: 5896-17-3