Imprimer
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52201-100G OR52201-25G
APOSOR52201-100GEA 162 EUR
APOSOR52201-100G APOSOR52201-25G
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 97%
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
Point de fusion: 69…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427661
Numéro CAS: 66909-38-4