2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
OR5220-1G
OR5220-250MG
APOSOR5220-1GEA
0
EUR
APOSOR5220-1G
APOSOR5220-250MG
2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
Formule:
C₅H₂BrClOS Point de fusion: 61…62 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09064979 Numéro CAS: 197370-13-1 ONU: 1759 ADR: 8,III |