Imprimer
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-5-pyrazolecarboxylic acid
OR5218-1G OR5218-10G OR5218-5G
APOSOR5218-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5218-1G APOSOR5218-10G APOSOR5218-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂
Point de fusion: 220…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464253
Numéro CAS: 16034-46-1