Imprimer
4-Dodecylbenzenesulphonic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR52171-100G OR52171-5G OR52171-25G
APOSOR52171-100GEA 69.6 EUR
APOSOR52171-100G APOSOR52171-5G APOSOR52171-25G
4-Dodecylbenzenesulphonic acid
4-Dodecylbenzenesulphonic acid
Formule: C₁₈H₃₀O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066677
Numéro CAS: 121-65-3
ONU: 2586
ADR: 8,III