Imprimer
2-Methanesulphonylaminobenzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Methylsulphonamido)benzoic acid
OR52170-1G OR52170-25G OR52170-5G
APOSOR52170-1GEA 23.2 EUR
APOSOR52170-1G APOSOR52170-25G APOSOR52170-5G
2-Methanesulphonylaminobenzoic acid 97%
2-Methanesulphonylaminobenzoic acid
Formule: C₈H₉NO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00590092
Numéro CAS: 162787-61-3