Imprimer
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
OR52107-1G OR52107-250MG OR52107-5G
APOSOR52107-1GEA 136 EUR
APOSOR52107-1G APOSOR52107-250MG APOSOR52107-5G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Point de fusion: 282…285 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21602377
Numéro CAS: 1315360-75-8