Imprimer
3-Amino-4-iodopyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR52091-5G OR52091-25G
APOSOR52091-5GEA 0 EUR
APOSOR52091-5G APOSOR52091-25G
3-Amino-4-iodopyridine 95%
3-Amino-4-iodopyridine
Formule: C₅H₅IN₂
Point de fusion: 58…70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04971334
Numéro CAS: 105752-11-2