Imprimer
(3-Methyl-2-pyridinyl)methanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Aminomethyl)-3-methylpyridine
OR52052-1G OR52052-250MG OR52052-500MG
APOSOR52052-1GEA 132 EUR
APOSOR52052-1G APOSOR52052-250MG APOSOR52052-500MG
(3-Methyl-2-pyridinyl)methanamine
(3-Methyl-2-pyridinyl)methanamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116209
Numéro CAS: 153936-26-6
ONU: 2735
ADR: 8 III