Imprimer
8-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ylamine
OR52051-1G OR52051-100MG OR52051-5G
APOSOR52051-1GEA 125 EUR
APOSOR52051-1G APOSOR52051-100MG APOSOR52051-5G
8-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
8-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₇N₃
MW: 133.1500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739233
Numéro CAS: 73221-18-8