Imprimer
Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4'-bromo[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate, Methyl 4'-bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
OR52003-10G OR52003-1G OR52003-5G
APOSOR52003-10GEA 778 EUR
APOSOR52003-10G APOSOR52003-1G APOSOR52003-5G
Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate 95%
Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₁BrO₂
MW: 291.14 g/mol
Point de fusion: 140…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00496638
Numéro CAS: 89901-03-1