Imprimer
tert-Butyl-2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR51986-1G OR51986-250MG OR51986-5G
APOSOR51986-1GEA 139 EUR
APOSOR51986-1G APOSOR51986-250MG APOSOR51986-5G
tert-Butyl-2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalate 95%
tert-Butyl-2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalate
Formule: C₁₂H₂₀N₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11976177
Numéro CAS: 1227382-01-5