Imprimer
2-Bromo-5-nitrophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR51974-1G OR51974-25G OR51974-5G
APOSOR51974-1GEA 21.9 EUR
APOSOR51974-1G APOSOR51974-25G APOSOR51974-5G
2-Bromo-5-nitrophenol
2-Bromo-5-nitrophenol
Formule: C₆H₄BrNO₃
MW: 218.0100 g/mol
Point de fusion: 116…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466299
Numéro CAS: 52427-05-1
ONU: 3077
ADR: 9+EHS III