Imprimer
2-Pipéridone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: δ-Valerolactame, delta-Valerolactam, Piperidin-2-one
OR5194-100G OR5194-25G OR5194-500G
APOSOR5194-100GEA 56.7 EUR
APOSOR5194-100G APOSOR5194-25G APOSOR5194-500G
2-Pipéridone 97%
2-Pipéridone
Formule: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C
Point de fusion: 38…40 °C
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006037
Numéro CAS: 675-20-7