Imprimer
2,4-Dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR51938-25G OR51938-5G
APOSOR51938-25GEA 0 EUR
APOSOR51938-25G APOSOR51938-5G
2,4-Dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine 98%
2,4-Dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine
Formule: C₉H₅Cl₂N₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047340
Numéro CAS: 1700-02-3