Imprimer
5-Amino-1-pentanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Amino-1-pentanol
OR51934-250G OR51934-25G OR51934-5G OR51934-100G
APOSOR51934-250GEA 0 EUR
APOSOR51934-250G APOSOR51934-25G APOSOR51934-5G APOSOR51934-100G
5-Amino-1-pentanol 97%
5-Amino-1-pentanol
Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Point d'ébullition: 120…122 °C/15.75mmHg
Point de fusion: 33…35 °C
Densité: 0.949 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008237
Numéro CAS: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
ONU: 3259
ADR: 8 III