tert-Butyl ((1R,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
[(1R,2R)-2-Aminocyclohexyl]carbamic acid tert-Butyl ester, (1R,2R)-2-Amino-1-(Boc-amino)cyclohexane, (1R,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine, (1R,2R)-N-Boc-1,2-cyclohexanediamine, tert-Butyl [(1R,2R)-2-Aminocyclohexyl]carbamate, (1R,2R)-N1-Boc-1,2-cyclohexanediamine, (1R,2R)-2-Amino-1-(tert-butoxycarbonylamino)cyclohexane
OR51932-25G
OR51932-5G
APOSOR51932-25GEA
0
EUR
APOSOR51932-25G
APOSOR51932-5G
tert-Butyl ((1R,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate 95%
tert-Butyl ((1R,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate
Formule:
C₁₁H₂₂N₂O₂ MW: 214.31 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08726023 Numéro CAS: 146504-07-6 |