Imprimer
2,3-Dihydroxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR51920-25G OR51920-5G OR51920-100G
APOSOR51920-25GEA 0 EUR
APOSOR51920-25G APOSOR51920-5G APOSOR51920-100G
2,3-Dihydroxybenzaldéhyde 98%
2,3-Dihydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₃
Point de fusion: 104…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003324
Numéro CAS: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1