Azométhine H sel de sodium hydraté
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR51919-100G
OR51919-25G
APOSOR51919-100GEA
358
EUR
APOSOR51919-100G
APOSOR51919-25G
Azométhine H sel de sodium hydraté
Azométhine H sel de sodium hydraté
Reagent for boron determination.
Formule:
C₁₇H₁₂NNaO₈S₂·xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149588 Numéro CAS: 206752-32-1 |