Imprimer
2-Bromonicotinate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-bromonicotinate, Methyl 2-bromopyridine-3-carboxylate
OR51917-1G OR51917-25G OR51917-5G
APOSOR51917-1GEA 21.9 EUR
APOSOR51917-1G APOSOR51917-25G APOSOR51917-5G
2-Bromonicotinate de méthyle
2-Bromonicotinate de méthyle
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Point de fusion: 32…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367915
Numéro CAS: 52718-95-3