(R)-(-)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(R)-(-)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (R)-(-)-2,3-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(-)-1,2-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
OR51885-25G
OR51885-5G
APOSOR51885-25GEA
75.4
EUR
APOSOR51885-25G
APOSOR51885-5G
(R)-(-)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol 97%
(R)-(-)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol
Formule:
C₆H₁₂O₃ Point d'ébullition: 72…73 °C Densité: 1.062 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 79 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00003213 Numéro CAS: 14347-78-5 |