Imprimer
Oxyde de diméthyle 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR51882-100G OR51882-400G
APOSOR51882-100GEA 482 EUR
APOSOR51882-100G APOSOR51882-400G
Oxyde de diméthyle 99%
Oxyde de diméthyle
Formule: C₂H₆O
MW: 46.07 g/mol
Point d'ébullition: –24.8 °C
Point de fusion: –141 °C
Densité: 0.661 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 115-10-6
EINECS: 204-065-8
ONU: 1033
ADR: 2.1
Merck Index: 12,06148