Imprimer
2-Bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,4-Dimethoxyphenacyl bromide
OR51867-1G OR51867-5G OR51867-10G
APOSOR51867-1GEA 21.9 EUR
APOSOR51867-1G APOSOR51867-5G APOSOR51867-10G
2-Bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
2-Bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
Formule: C₁₀H₁₁BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425186
Numéro CAS: 1835-02-5
ONU: 1759
ADR: 8,III